4-Ethylanisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A10391.09
A10391.18
A10391.09EA
376
PLN
A10391.09
A10391.18
4-Ethylanisole ≥98%
4-Ethylanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 1515-95-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5085
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 774365
MDL No.: MFCD00015176
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 195 °C Gęstość: 0,962 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015176 Numer CAS: 1515-95-3 |