2,6-Dinitrotoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00856.06
L00856.14
L00856.06EA
242
PLN
L00856.06
L00856.14
2,6-Dinitrotoluen ≥97%
2,6-Dinitrotoluen
Purity: 97%
CAS No.: 606-20-2
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Flash Point: 207°(404°F)
Melting Point: 58-65°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 2052046
UN No.: 3454
MDL No.: MFCD00007158
Formuła:
C₇H₆N₂O₄ Temp. Wrzenia: 285 °C Temp. topnienia: 58…65 °C Gęstość: 1,538 g/cm³ (15 °C) Temp. Zapłonu: 207 °C (404 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007158 Numer CAS: 606-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-106-0 Jednostka: 3454 ADR: 6.1,II |