Drukuj
4-nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
N27322-100G N27322-1KG
SIALN27322-100GEA 151 PLN
SIALN27322-100G SIALN27322-1KG
4-nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
4-nitrotoluen
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 238,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51 °C
Gęstość: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007366
Numer CAS: 99-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-808-0
Jednostka: 3446
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,06748