Drukuj
4-nitrotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
129050010 129050050 129051000
ACRO129050010EA 460 PLN
ACRO129050010 ACRO129050050 ACRO129051000
4-nitrotoluen 99%
4-nitrotoluen
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 238,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…54 °C
Gęstość: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007366
Numer CAS: 99-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-808-0
Jednostka: 3446
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,06748
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 54 °C
GC ≥98.5 %