Drukuj
Rękawice do badań, lateksowe, sterylne, Micro-Touch® Sterile
Dostawca: Ansell
Micro-Touch®
112-1824EA 650 PLN
112-1824 112-1823
Rękawice do badań, lateksowe, sterylne, Micro-Touch® Sterile
Rękawice
Sterylne rękawice diagnostyczne Micro-Touch® są idealne do wszystkich zastosowań medycznych, w których wymagana jest sterylność, a rękawice chirurgiczne nie są dostępne (np. Endoskopia, otwarte rany). Bezpudrowe i o niskim poziomie białka i resztkowych substancji chemicznych minimalizują ryzyko wystąpienia alergii typu I.
  • Bezpudrowe, teksturowane końcówki palców
  • Łatwe do założenia nawet wilgotnymi rękoma i zapewniają doskonałą przyczepność do obsługiwanych instrumentów
  • Zapewniają bezpieczną barierę przed wirusami i mikroorganizmami
  • Wewnętrzna powłoka poliakrylanowa sprawia, że rękawica jest bardziej miękka i wygodniejsza w noszeniu
  • Rękawice są dokładnie sterylizowane za pomocą promieniowania gamma (minimum 25kGy)
Certyfikaty: EN 455; AQL 1,5
Sposób pakowania: Pakowane w pary w podwójnym bezpiecznym opakowaniu