Drukuj
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, Gammex® Latex Sensitive
Dostawca: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
330051075 330051055 330051060 330051095 330051085 330051070 330051090 330051080 330051065
ANSM330051075EA 510 PLN
ANSM330051075 ANSM330051055 ANSM330051060 ANSM330051095 ANSM330051085 ANSM330051070 ANSM330051090 ANSM330051080 ANSM330051065
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, Gammex® Latex Sensitive
Rękawice
Te jednorazowe rękawice są specjalnie zaprojektowane, aby sprostać wymagającym wymaganiom mikrochirurgii. Rękawica noszona jak „druga skóra” Cienka warstwa folii lateksowej (o 20% cieńsza niż standardowa, bezpudrowa lateksowa rękawica chirurgiczna) w połączeniu z ich łagodną teksturą powierzchni zapewnia doskonały poziom czułości i wrażliwości, zapewniając w ten sposób pewny chwyt instrumentów przez cały czas.
  • Bezpudrowe, mikroteksturowane wykończenie
  • Rękawica noszona „jak druga skóra”
  • Taśma klejąca na górze mankietu utrzymuje dobry kontakt z odzieżą chirurgiczną, zapobiegając zsuwaniu się rękawicy
  • Kolor brązowy zmniejsza negatywny wpływ odbić z silnych źródeł światła stosowanych podczas zabiegów mikrochirurgicznych
  • Zabieg chlorowania wewnątrz rękawicy ułatwia zakładanie w suchych warunkach
Zalecane do wszystkich zabiegów chirurgicznych, szczególnie delikatnych zabiegów okulistycznych, a także zabiegów sercowo-naczyniowych.
Colour: Light brown
Thickness: 0,17 mm (finger)
EN 455-1; AQL 0,65
Certyfikaty: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1; AQL 0,65