Drukuj
3-nitrotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Nitrotoluene
129040050 129045000
ACRO129040050EA 116 PLN
ACRO129040050 ACRO129045000
3-nitrotoluen 99%
3-nitrotoluen
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 230…231 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007265
Numer CAS: 99-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-728-6
Jednostka: 1664
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,06748
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %