Drukuj
2-nitrotoluen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06806.0100 8.06806.1000
8.06806.0100EA 121 PLN
8.06806.0100 8.06806.1000
2-nitrotoluen for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-nitrotoluen
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 221,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007157
Numer CAS: 88-72-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-853-3
Jednostka: 1664
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,06748
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.65 g/l (20 °C) (experimental)
Melting Point -4 - -3 °C
Molar Mass 137.13 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.47 - 8.8 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (H2O)
Ignition Point 420 °C