2-nitrotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13446.0E
A13446.22
A13446.36
A13446.0EEA
547
PLN
A13446.0E
A13446.22
A13446.36
2-nitrotoluen ≥99%
2-nitrotoluen
Purity: 99+%
CAS No.: 88-72-2
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -4°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907580
Merck Reference: 14,6650
UN No.: 1664
MDL No.: MFCD00007157
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 224…226 °C Temp. topnienia: –4 °C Gęstość: 1,166 Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007157 Numer CAS: 88-72-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-853-3 Jednostka: 1664 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,6650 |