Drukuj
2-nitrotoluen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
129030010 129030025
ACRO129030010EA 390 PLN
ACRO129030010 ACRO129030025
2-nitrotoluen 99+%
2-nitrotoluen
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 222 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007157
Numer CAS: 88-72-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-853-3
Jednostka: 1664
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,06748
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %