Drukuj
Zawory odcinające z otworem prostym lub wielokierunkowym
Dostawca: BURKLE
8610-0012 8610-0015 8610-0003 8610-0006 8610-0001 8610-0010
BURK8610-0012EA 247 PLN
BURK8610-0012 BURK8610-0015 BURK8610-0003 BURK8610-0006 BURK8610-0001 BURK8610-0010
Zawory odcinające z otworem prostym lub wielokierunkowym
Zawory odcinające
PTFE.
  • Resistant to compression max. 1 bar
  • Vacuum suitable
  • Autoclavable