Drukuj
Zaciski do rur, stop-it
Dostawca: BURKLE
8619-0510 8619-0515 8619-0520 8619-0530
229-0117EA 19.3 PLN
229-0117 229-0118 229-0119 229-0120
Zaciski do rur, stop-it
Zaciski Zaciski do węży
Stal ocynkowana i aluminium. Służy do regulowania lub zatrzymania w weżach przepływu cieczy lub gazów.
  • Płynna regulacja przepływu
  • Odporne na ciepło
  • Dla średnic węży do max. 30 mm