Drukuj
4-Etyloanilina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118060050 118061000 118065000
ACRO118060050EA 204 PLN
ACRO118060050 ACRO118061000 ACRO118065000
4-Etyloanilina 99+%
4-Etyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 216 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007921
Numer CAS: 589-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-637-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5532 to 1.5552 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.015 %