Drukuj
Łączniki podwójne, typ krzyżowy
Dostawca: BOCHEM
5306 5366
BOCH5306EA 467 PLN
BOCH5306 BOCH5366
Łączniki podwójne, typ krzyżowy
Zaciski Łączniki
Cross type double bossheads, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90 + 180°
  • With safety screw type 'heart' (M6)