Drukuj
Chusteczki, Twill Jean
Dostawca: CONTEC
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 9110 PLN
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Chusteczki, Twill Jean
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chustka 'Twill Jean' jest w 100% bawełnianą tkaniną o splocie 2×1. Jest bardzo chłonna i ma wysoką stabilność termiczną w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Krawędzie są cięte, aby zapobiec rozplątywaniu.
  • Trwałe i mocne ściereczki do czyszczenia narzędzi
  • Wysoka stabilność termiczna w zastosowaniach wysokotemperaturowych
Chusteczka jest doskonała do czyszczenia powierzchni lub zbierania zanieczyszczeń.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904