Drukuj
Łączniki podwójne, trójkątny
Dostawca: BOCHEM
5655 5656
BOCH5655EA 89.9 PLN
BOCH5655 BOCH5656
Łączniki podwójne, trójkątny
Zaciski Łączniki
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions