Drukuj
4-Izopropyloanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Cumidine, 4-Aminocumene
A14646.14 A14646.22
A14646.14EA 403 PLN
A14646.14 A14646.22
4-Izopropyloanilina ≥99%
4-Izopropyloanilina
Purity: 99% CAS No.: 99-88-7 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: -63° Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 1930544 Merck Reference: 14,2620 MDL No.: MFCD00007900
Formuła: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 226…228 °C
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0.989
Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007900
Numer CAS: 99-88-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-797-2
Jednostka: 1760
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02647