Drukuj
4-tert-Butyloanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A10925.06 A10925.14 A10925.22
A10925.06EA 502 PLN
A10925.06 A10925.14 A10925.22
4-tert-Butyloanilina ≥99%
4-tert-Butyloanilina
Purity: 99% CAS No.: 769-92-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 2205786 MDL No.: MFCD00007899
Formuła: C₁₀H₁₅N
Temp. Wrzenia: 235 °C
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 0,941
Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007899
Numer CAS: 769-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-215-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III