Drukuj
4-tert-Butyloanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(tert-Butyl)aniline
198250050 198250250
ACRO198250050EA 347 PLN
ACRO198250050 ACRO198250250
4-tert-Butyloanilina 99%
4-tert-Butyloanilina
Formuła: C₁₀H₁₅N
Temp. Wrzenia: 230 °C
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007899
Numer CAS: 769-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-215-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %