Drukuj
3-Etyloanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 285 PLN
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Etyloanilina 98%
3-Etyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007818
Numer CAS: 587-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-594-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %