Drukuj
Łączniki podwójne do ramy, 90°
Dostawca: BOCHEM
5373 5313
BOCH5373EA 79.6 PLN
BOCH5373 BOCH5313
Łączniki podwójne do ramy, 90°
Zaciski Łączniki
Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°
  • With socket screw (M6)