Drukuj
Łączniki podwójne z hakiem
Dostawca: BOCHEM
5304 5364
BOCH5304EA 179 PLN
BOCH5304 BOCH5364
Łączniki podwójne z hakiem
Zaciski Łączniki
Bossheads with hook, either made of stainless steel or nickel plated steel.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°