Drukuj
Zlewki z uchwytem
Dostawca: BURKLE
7110-2000 7110-1000
BURK7110-2000EA 71.7 PLN
BURK7110-2000 BURK7110-1000
Zlewki z uchwytem
Zlewki
PP, translucent.
  • Nietłukące
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Dobra odporność chemiczna
Z otwartym uchwytem Zlewki można układać w stosy, a tym samym oszczędzać miejsce podczas przechowywania.