3-tert-Butylaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
H50698.03
H50698.06
H50698.03EA
1340
PLN
H50698.03
H50698.06
3-tert-Butylaniline ≥97%
3-tert-Butylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 5369-19-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
MDL No.: MFCD00125078
Formuła:
C₁₀H₁₅N Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00125078 Numer CAS: 5369-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 226-361-6 |