Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, wstępnie nasączone, PROSAT® Polynit Heatseal
Dostawca: CONTEC
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 1610 PLN
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Chusteczki do pomieszczeń czystych, wstępnie nasączone, PROSAT® Polynit Heatseal
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, wstępnie nasączone
Pre-saturated knitted polyester wipes made with Polynit Heatseal material. The wipes are pre-saturated with 70% IPA and 30% DI Water. They are therefore ideal for cleanroom applications, surface preparation and critical manufacturing processes.
  • Soft, non abrasive textured wipe cleans without scratching
  • Low in both particles and extractables
  • Resealable pouch preserves cleanliness and saturation levels
Suitable for ISO Class 3 or 4 cleanrooms environments.
Colour: White
Uwaga: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
*Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904