Drukuj
Bezpieczny pojemnik na butelki
Dostawca: BOCHEM
8300SS 8301SS 18301SS 18300SS
BOCH8300SSEA 2350 PLN
BOCH8300SS BOCH8301SS BOCH18301SS BOCH18300SS
Bezpieczny pojemnik na butelki
Pojemniki transportowe Nosidła do butli
Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
  • For bottles 50 to 1000 ml
  • With hinge, lock and silicone seal
  • Good chemical resistance