Drukuj
2-Etyloanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118050010 118050050 118052500
ACRO118050010EA 825 PLN
ACRO118050010 ACRO118050050 ACRO118052500
2-Etyloanilina 98%
2-Etyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007751
Numer CAS: 578-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-424-2
Jednostka: 2273
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance Passes test