Drukuj
Benzyloamina ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Aminotoluen
M-Clarity™ quality level = MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 160 PLN
13180-100ML 13180-500ML
Benzyloamina ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Benzyloamina
Formuła: (C₆H₅)CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008106
Numer CAS: 100-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-854-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5662de556d62b768601aa43e27e640f1e690b7f3&prid=web&clid=SAPDAM