Drukuj
Miarowe zlewki z uchem
Dostawca: BURKLE
7104-3000 7104-5000 7104-0500 7104-1000 7104-2000 7104-0250 7102-0100 7102-0500 7102-1000 7102-2000 7102-5000 7102-0250
BURK7104-3000EA 103 PLN
BURK7104-3000 BURK7104-5000 BURK7104-0500 BURK7104-1000 BURK7104-2000 BURK7104-0250 BURK7102-0100 BURK7102-0500 BURK7102-1000 BURK7102-2000 BURK7102-5000 BURK7102-0250
Miarowe zlewki z uchem
Zlewki
PP, przeźroczyste.
  • Ergonomiczny uchwyt zapewnia bezpieczeństwo
  • Z wylewką, która ogranicza rozlewanie cieczy
  • Nadają się do mycia w temperaturze +60 °C. Streylizacji w temperaturze +121 °C
Idealne do każdego laboratorium.