Benzyloamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 100-46-9
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5435
Melting Point: -43°
Boiling Point: 184-185°
Beilstein Reference: 741984
Merck Reference: 14,1125
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008106
Formuła:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Temp. Wrzenia: 184…185 °C Temp. topnienia: –43 °C Gęstość: 0,982 Temp. Zapłonu: 72 °C (162 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008106 Numer CAS: 100-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-854-1 Jednostka: 2735 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1125 |