Drukuj
Fiolki na próbki w Lab File®, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
224881 224882 224884 224886 224888 224981 224984 225288 225081 224982 225012 225014 224885 225289 225290
548-2135EA 1320 PLN
548-2135 548-2136 548-2137 548-2423 548-2139 218-2211 218-2213 548-2187 218-0004 218-2212 548-2130 548-2131 548-2138 548-2424 548-2425
Fiolki na próbki w Lab File®, WHEATON®
Vialki
Wialki przezroczyste wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji, wialki oranżowe wykonane ze szkła borokrzemowego.
  • Wialki na próbki z nakrętkami przymocowanymi do wialki pomagają utrzymać czystość
  • Lab File® z podzielonymi tacami zapewnia łatwy sposób inwentaryzacji próbek lub przechowywania pustych wialek
  • Przezroczyste wialki są zgodne z wymaganiami ASTM E438 Typ I, Klasa A i USP Typ I
  • Wialki oranżowe są zgodne z wymaganiami USP Typ I dotyczącymi przepuszczalności światła w celu ochrony produktów wrażliwych na światło
  • Czarna nakrętka fenolowa 14B wyłożona gumą do próbek wodnych