Benzyloamina 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
105851000
105855000
105850025
105850100
ACRO105851000EA
209
PLN
ACRO105851000
ACRO105855000
ACRO105850025
ACRO105850100
Benzyloamina 99%, czysty
Benzyloamina
Formuła:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Temp. Wrzenia: 182…185 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 0,98 g/cm³ Temp. Zapłonu: 72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008106 Numer CAS: 100-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-854-1 Jednostka: 2735 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,01127 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |