Drukuj
Chłodziarki przepływowe z naturalnym czynnikiem chłodniczym DC®
Dostawca: HUBER
3000.0003.00 3001.0003.00
HUBE3000.0003.00EA 15940 PLN
HUBE3000.0003.00 HUBE3001.0003.00
Chłodziarki przepływowe z naturalnym czynnikiem chłodniczym DC®
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory chłodzące
Flow-through chillers are designed for simple, low demand cooling applications. They are commonly used in combination with heating circulators to remove heat in order to cool a process back to room temperature.
  • Ideal for counter-cooling or as a replacement for cooling water
  • Compact, space-saving construction
  • Robust housing with carrying grips
  • Environmentally friendly with natural refrigerant
  • Natural refrigerant
Informacje do zamówienia: Accessories included. There are also some optional accessories.
Uwaga: Cooling capacity at +15; 0; −20 °C.