Drukuj
4-Jodotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Iodo-4-methylbenzene
A15631.14 A15631.22 A15631.36
A15631.14EA 280 PLN
A15631.14 A15631.22 A15631.36
4-Jodotoluen ≥98%
4-Jodotoluen
Purity: 98% CAS No.: 624-31-7 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 90°(194°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1903637 MDL No.: MFCD00001059
Formuła: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 210…212 °C
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1.678
Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001059
Numer CAS: 624-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-841-7