Drukuj
3-Jodotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Iodo-3-methylbenzene
A10999.18 A10999.22 A10999.30
A10999.18EA 569 PLN
A10999.18 A10999.22 A10999.30
3-Jodotoluen ≥99%
3-Jodotoluen
Purity: 99% CAS No.: 625-95-6 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.6040 Melting Point: -27° Boiling Point: 80-82°/10mm Beilstein Reference: 1903634 MDL No.: MFCD00001050
Formuła: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: –27 °C
Gęstość: 1.698
Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001050
Numer CAS: 625-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-918-5