2-Jodotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Iodo-2-methylbenzene
B22697.14
B22697.22
B22697.36
B22697.14EA
325
PLN
B22697.14
B22697.22
B22697.36
2-Jodotoluen ≥98%
2-Jodotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 615-37-2
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6090
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1634294
MDL No.: MFCD00001042
Formuła:
C₇H₇I MW: 218.04 g/mol Temp. Wrzenia: 210…212 °C Gęstość: 1.713 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001042 Numer CAS: 615-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-422-9 |