4-Fluoro-2-metylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene
A16032.06
A16032.14
A16032.22
A16032.06EA
386
PLN
A16032.06
A16032.14
A16032.22
4-Fluoro-2-metylofenol ≥98%
4-Fluoro-2-metylofenol
Purity: 98%
CAS No.: 452-72-2
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Odour: Phenol-like
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 87°/14mm
Beilstein Reference: 2041490
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075088
Formuła:
C₇H₇FO MW: 126.13 g/mol Temp. Wrzenia: 87 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 32…36 °C Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075088 Numer CAS: 452-72-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |