Drukuj
Końcówki filtrów, aeroject® ultra
Dostawca: RATIOLAB
1770010 1770020 1770100 1770200
RATI1770010EA 553 PLN
RATI1770010 RATI1770020 RATI1770100 RATI1770200
Końcówki filtrów, aeroject® ultra
Końcówki do pipet
Te sterylne końcówki pipet z filtrami skutecznie zapobiegają zanieczyszczeniu wału pipetora aerozolami i cieczami.
  • Bez RNazy, DNazy, DNA, pirogenów, ATP
  • Bez ludzkiego DNA i inhibitorów PCR
  • Końcówki i filtry aerozolowe wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD
  • Zminimalizowana retencja dzięki specjalnej obróbce powierzchni
  • Idealne i szczelne dopasowanie do wszystkich głównych marek pipetorów
  • Końcówki o przedłużonej długości: Idealny do pracy z wąskimi naczyniami i zmniejszonym ryzykiem zanieczyszczenia krzyżowego
Sposób pakowania: Pakowane w plastikowe regały z pokrywami na zawiasach.