Drukuj
Pojemniki na z nakrętką
Dostawca: BURKLE
6202-1000 6202-0250 6202-0500
BURK6202-1000EA 66.8 PLN
BURK6202-1000 BURK6202-0250 BURK6202-0500
Pojemniki na z nakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP, translucent, with PE screw lid.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • No crevices
  • Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.