Drukuj
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L15766.03 L15766.06
L15766.03EA 234 PLN
L15766.03 L15766.06
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 402-54-0 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 81-83°/10mm UN No.: 3431 MDL No.: MFCD00007358
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
Temp. Wrzenia: 81…83 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 38…42 °C
Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007358
Numer CAS: 402-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-948-3
Jednostka: 3431
ADR: 6.1,II