α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Nitrobenzotrifluoride
L05948.14
L05948.22
L05948.14EA
298
PLN
L05948.14
L05948.22
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluen ≥97%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluen
Purity: 97%
CAS No.: 98-46-4
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4720
Odour: Characteristic
Melting Point: -5°
Boiling Point: 201-205°
Beilstein Reference: 2051362
UN No.: 2306
MDL No.: MFCD00007260
Formuła:
C₇H₄F₃NO₂ Temp. Wrzenia: 201…205 °C Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 1,435 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007260 Numer CAS: 98-46-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-670-1 Jednostka: 2306 ADR: 6.1,II |