2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
A18130.06
A18130.14
A18130.06EA
289
PLN
A18130.06
A18130.14
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 400-74-8
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 105-110°/25mm
Beilstein Reference: 1881423
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00024576
Formuła:
C₇H₃F₄NO₂ Temp. Wrzenia: 105…110 °C (25 mmHg) Temp. topnienia: 22…24 °C Gęstość: 1,522 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024576 Numer CAS: 400-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-925-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |