3-Fluoro-4-nitrotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10840.06
A10840.14
A10840.06EA
240
PLN
A10840.06
A10840.14
3-Fluoro-4-nitrotoluen ≥99%
3-Fluoro-4-nitrotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 446-34-4
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Temp. Wrzenia: 97…98 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 51…55 °C Gęstość: 1.438 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007053 Numer CAS: 446-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-166-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |