5-Fluoro-2-nitrotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
A13944.09
A13944.18
A13944.09EA
292
PLN
A13944.09
A13944.18
5-Fluoro-2-nitrotoluen ≥98%
5-Fluoro-2-nitrotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 446-33-3
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 97-98°/10mm
Beilstein Reference: 2046652
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007283
Formuła:
C₇H₆FNO₂ Temp. Wrzenia: 97…98 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: ∼20 °C Gęstość: 1,270 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007283 Numer CAS: 446-33-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-164-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |