3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
A19676.14
A19676.22
A19676.36
A19676.14EA
232
PLN
A19676.14
A19676.22
A19676.36
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen ≥97%
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen
Purity: 97%
CAS No.: 367-86-2
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 91-92°/15mm
Beilstein Reference: 1880508
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007059
Formuła:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209.1 g/mol Temp. Wrzenia: 91…92 °C (15 mmHg) Gęstość: 1.494 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007059 Numer CAS: 367-86-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-702-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |