Drukuj
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
200610050 200611000
ACRO200610050EA 108 PLN
ACRO200610050 ACRO200611000
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen 96%
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen
Formuła: C₇H₃F₄NO₂
Temp. Wrzenia: 92 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,49 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007059
Numer CAS: 367-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-702-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %