2-Fluoro-4-nitrotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14464.14
A14464.06
A14464.22
A14464.14EA
561
PLN
A14464.14
A14464.06
A14464.22
2-Fluoro-4-nitrotoluen ≥98%
2-Fluoro-4-nitrotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 1427-07-2
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 32-37°
Boiling Point: 56-58°/1mm
Beilstein Reference: 2250156
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007199
Formuła:
C₇H₆FNO₂ Temp. Wrzenia: 56…58 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 32…37 °C Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007199 Numer CAS: 1427-07-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-845-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |