Drukuj
α,α,α-Trifluoro-4-jodotoluen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
306180050 306180010
ACRO306180050EA 514 PLN
ACRO306180050 ACRO306180010
α,α,α-Trifluoro-4-jodotoluen 97%
α,α,α-Trifluoro-4-jodotoluen
Formuła: C₇H₄F₃I
MW: 272.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 76…79 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 17
Gęstość: 1.851 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Numer MDL: MFCD00039398
Numer CAS: 455-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-234-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %