α,α,α-Trifluoro-3-jodotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
A11843.09
A11843.18
A11843.30
A11843.09EA
261
PLN
A11843.09
A11843.18
A11843.30
α,α,α-Trifluoro-3-jodotoluen ≥98%
α,α,α-Trifluoro-3-jodotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 401-81-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: -8°
Boiling Point: 81-82°/24mm
Beilstein Reference: 2088596
MDL No.: MFCD00001049
Formuła:
C₇H₄F₃I MW: 272.01 g/mol Temp. Wrzenia: 81…82 °C (24 mmHg) Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1.882 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001049 Numer CAS: 401-81-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-934-7 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |