4-Fluorofenyloaceton ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
4-Fluorophenylacetone
L11720.03
L11720.06
L11720.03EA
251
PLN
L11720.03
L11720.06
4-Fluorofenyloaceton ≥99%
4-Fluorofenyloaceton
Purity: 99%
CAS No.: 459-03-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4958
Boiling Point: 106-107°/18mm
Beilstein Reference: 1936697
MDL No.: MFCD00000362
Formuła:
C₉H₉FO Temp. Wrzenia: 106…107 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,11 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000362 Numer CAS: 459-03-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-284-7 |